818758
TSKgel® SP-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 2 mm, sulfonic acid phase
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® SP-5PW HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware
Produktlinie
TSKgel®
Leistungsmerkmale
counter ion Na+
Hersteller/Markenname
Tosoh SP-5PW, 18758
Parameter
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
10-45 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
7.5 cm × 2 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
1000 Å
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)