Wichtige Dokumente
ALD00617
(−)-PI Reagent
≥95%
Synonym(e):
(2R,3aS,5R,7aS)-7a-Methyl-2-((perfluorophenyl)thio)-5-(prop-1-en-2-yl)hexahydrobenzo[d][1,3,2]oxathiaphosphole 2-sulfide, Phosphorus Incorporation reagent
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
118-123 °C
SMILES String
Fc1c(c(c(c(c1F)F)S[P]2(=S)S[C@@H]3[C@@](O2)(CC[C@H](C3)C(=C)C)C)F)F
InChI
1S/C16H16F5OPS3/c1-7(2)8-4-5-16(3)9(6-8)25-23(24,22-16)26-15-13(20)11(18)10(17)12(19)14(15)21/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,16+,23?/m1/s1
InChIKey
CZCFCQOKUBIPHN-QSHUGKRNSA-N
Anwendung
Learn more about PI and PSI reagents
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)