Merck
72845
Supelco
Glutarsäure-dimethylester
analytical standard
Synonym(e):
Dimethyl-glutarat
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCO(CH2)3COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
Beilstein:
1771444
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
96-103 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
COC(=O)CCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)