Merck
68137
Supelco
N-Nitrosodiethanolamin
analytical standard
Synonym(e):
2,2′-(Nitrosoimino)-bisethanol, N,N-Diethanolnitrosamin, Bis-(2-hydroxyethyl)-nitrosamin, NDELA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.13
Beilstein:
1762620
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.05
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCN(N=O)CCO
InChI
1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2
InChIKey
YFCDLVPYFMHRQZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
52.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.6 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)