Merck
67681
Supelco
N-Nitrosodiisopropylamin
analytical standard
Synonym(e):
N-Isopropyl-N-nitrosoisopropylamin, DIPNA, NDIP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(N=O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-5(2)8(7-9)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChIKey
AUIKJTGFPFLMFP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)