67661
N-Nitrosoethylisopropylamine
analytical standard
Synonym(e):
N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, EIPNA, NEIPA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
VGGZTNNNXAUZLB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.6 °F - (calculated)
Flammpunkt (°C)
65.9 °C - (calculated)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)