Wichtige Dokumente
67159-U
BIOshell A160 Peptide CN (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 300 μm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
BIOshell A160 Peptide CN, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 300 μm
Materialien
stainless steel hardware (column)
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L10
Beschreibung
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
Produktlinie
BIOshell
Leistungsmerkmale
endcapped
chemische Klasse(n) des Analyten
peptides
Hersteller/Markenname
BIOshell
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
2.2% carbon loading
Parameter
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
5 cm × 300 μm
Oberflächenbereich
90 m2/g
Oberflächendeckung
2.2 μmol/m2
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
cyano phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
160 Å
operating pH range
1-8
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)