Wichtige Dokumente
67496-U
BIOshell A400 Protein C18 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 300 μm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
BIOshell A400 Protein C18 Column, L × I.D. 5 cm × 300 μm, 3.4 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware (column)
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Beschreibung
Shell Thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
Produktlinie
BIOshell
Leistungsmerkmale
endcapped
chemische Klasse(n) des Analyten
proteins
Hersteller/Markenname
BIOshell
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
1% carbon loading
Parameter
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
5 cm × 300 μm
Oberflächenbereich
~15 m2/g
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
3.4 μm
Porengröße
3.4 μm particle size
400 Å
Betriebs-pH-Wert
1-8
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)