Merck
59277
Aufsteck-Einlassfilter
pore size 10 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Beschreibung
universal design
Porengröße
10 μm
Allgemeine Beschreibung
Universaldesign
Wir empfehlen diesen Filter, wenn Lösungsmittel angesaugt werden sollen. Der 10μm-Filter schützt das HPLC-System vor Verunreinigungen und minimiert Kavitationsprobleme in der Pumpe. Paßt auf 1,5mm I.D.-Schläuche, die bei vielen HPLCSystemen verwendet werden, auf 2,2mm I.D.-Schläuche für Varian-Pumpen und auf 3,0mm I.D.-Schläuche für Waters- Pumpen. Die 316-Edelstahlspitze und das Filterelement sind mit einer KEL-F-Hülse verbunden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Kai Hao et al.
Virus research, 292, 198249-198249 (2020-12-01)
The channel catfish virus (CCV) can cause lethal hemorrhagic infection in channel catfish, resulting in significant economic losses in the fish industry. Effective drugs for the virus are still lacking. Acyclovir is known as a potent antiviral agent against human