Merck
58267
Edelstahl-Einlassfilter
pore size 2 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Porengröße
2 μm
Allgemeine Beschreibung
Komplett aus Edelstahl, Filterelement mit 2 μm-Poren, 11/16"/1,7 cm im Durchmesser. 1/8" Rohr.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)