Merck
58920-U
Supelco
Rheodyne® Modell 7000 Stromschaltventil
Synonym(e):
Rheodyne 7000 Valve
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
eCl@ss:
42079206
NACRES:
SB.51
Leistungsmerkmale
number of ports 6
positions 2
Qualitätsniveau
Allgemeine Beschreibung
Dieses Ventil ist speziell für die Säulenwahl, Probenreinigung und -anreicherung, Säulenprogrammierung, Rückspülung und andere Schaltungen designed. Sechs äußere Anschlüsse (kein zentraler Anschluß) werden durch einen Zwei-Positionen-Rotor zusammengeschaltet. Flußkanäle mit geringem Volumen (0,6mm ID) minimieren das Totvolumen, das Analysen, bei denen zwischen Säulen umgeschaltet wird, beeinflussen kann. Der Höchstdruck ist werkseitig auf 5000psi (350kg/cm²) festgelegt und kann auf 7000psi (490kg/cm²) angepaßt werden. Die flache Dichtung ist leicht einzustellen.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)