57173
ENVI-Disk™ Halter für 47mm ENVI-Disk Discs
for use with 47 mm ENVI-Disk disks
Synonym(e):
ENVI-Disk™ Halter
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 47 mm ENVI-Disk disks
Allgemeine Beschreibung
Verwenden Sie beim ENVI-Disk-Halter 47mm ENVI-DSK SPE-Disks.
Durch den besonderen Aufbau des Halters können die Disks ohne Beschädigung eingesetzt und fixiert werden. Eine Schraubschelle sorgt für einheitlichen Druck auf die Disk und dichtet die Oberfläche ab, und vermeidet so störende Lecks - Federklemmen können einen vergleichbaren dichten Sitz wie den des ENVI-Disk-Halters nicht bieten.
Eine Einheit besteht aus einem 1-Liter-Probentrichter, einer Schraubschelle, einem PTFEscheibeneinsatz, einem PTFEfilter- Einsatz/Adapter und einem Vakuumanschluss. Der Filtereinsatz paßt auf jeden 1-Liter-Standardkolben mit sich verjüngendem 40/35 Schliff. Ein 25 x 250mm Glas fängt die Disk-Eluate auf.
Zur Verwendung des Halters, setzen Sie den Einsatz/Adapter auf den 1-Liter-Kolben und legen eine ENVI-Disk in die Mitte des Einsatzes. Lösen Sie die Schelle, um den Trichter einsetzen zu können, und sichern Sie die ganze Einheit, indem Sie die Schrauben an der Schelle wieder anziehen. Schließen Sie den Einsatz/Adapter an eine Vakuumquelle an und die Einheit ist betriebsbereit.
Durch den besonderen Aufbau des Halters können die Disks ohne Beschädigung eingesetzt und fixiert werden. Eine Schraubschelle sorgt für einheitlichen Druck auf die Disk und dichtet die Oberfläche ab, und vermeidet so störende Lecks - Federklemmen können einen vergleichbaren dichten Sitz wie den des ENVI-Disk-Halters nicht bieten.
Eine Einheit besteht aus einem 1-Liter-Probentrichter, einer Schraubschelle, einem PTFEscheibeneinsatz, einem PTFEfilter- Einsatz/Adapter und einem Vakuumanschluss. Der Filtereinsatz paßt auf jeden 1-Liter-Standardkolben mit sich verjüngendem 40/35 Schliff. Ein 25 x 250mm Glas fängt die Disk-Eluate auf.
Zur Verwendung des Halters, setzen Sie den Einsatz/Adapter auf den 1-Liter-Kolben und legen eine ENVI-Disk in die Mitte des Einsatzes. Lösen Sie die Schelle, um den Trichter einsetzen zu können, und sichern Sie die ganze Einheit, indem Sie die Schrauben an der Schelle wieder anziehen. Schließen Sie den Einsatz/Adapter an eine Vakuumquelle an und die Einheit ist betriebsbereit.
Rechtliche Hinweise
ENVI-Disk is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)