CRM218
TCLP-Metalle – Lehm 1
certified reference material, pkg of 225 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 225 g
Hersteller/Markenname
RTC CRM218-225
Methode(n)
AAS: suitable
ICP: suitable
Matrix
soil
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)