Merck
57048
Supelco
Lange Durchflussreglerventile
pk of 6
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Verpackung
pk of 6
Qualitätsniveau
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Statten Sie ihr 12- oder 24-Port Standard Visiprep-Extraktionsgerät mit diesen Flußkontrollventilen mit langem Schaft alternierend aus, um an jedem Port eine 12, 20 oder 60 mL SPE-Kartusche verwenden zukönnen.
Hinweis: Für DL-Extraktionsgeräte nicht geeignet.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)