Merck
57044
Supelco
Visiprep SPE Vakuumverteiler
DL (Disposable Liner), 12-port model
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Materialien
polypropylene tube
Qualitätsniveau
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Das Visiprep DL (Disposable Liner, Einweg-Einsatz) Vakuum-Extraktionsgerät verhindert praktisch jede mögliche Kreuzkontamination von einer Probe auf die nächste, am gleichen Anschluss. Der Einsatz besteht aus einem female Luer-Anschluss aus Polypropylen, in den die SPE-Kartusche eingesetzt wird und einem dünnwandigen PTFE-Tubing, das in den SPE-Port eingesetzt wird. Dies stellt sicher, dass jede Oberfläche des SPE-Ports und des Ventils, die mit der Probe in Kontakt kommt, nach jeder Extraktion ersetzt werden kann.
SPE ist eine Form von Chromatographie, und wie bei anderen chromatographischen Methoden ist auch hier die Kontrolle der Flussrate ein kritischer Faktor für den Erhalt reproduzierbarer Extraktionen. Im Gegensatz zu anderen Vakuumverteilern enthält das Visiprep-System ein patentiertes Ventilsystem, das mittels rotierenden, unabhängigen, schraubenartigen Ventilen, die sich an jedem Anschluss in der Verteilerabdeckung befinden, eine präzise Flusskontrolle durch jedes SPE-Röhrchen ermöglicht. Visiprep-Vakuumverteiler geben Ihnen die Möglichkeit, bis zu 12 (Version mit 12 Anschlüssen) oder 24 (Version mit 24 Anschlüssen) SPE-Proben gleichzeitig zu verarbeiten. Der Abstand zwischen den Anschlüssen ist bei den Versionen mit 24 Anschlüssen etwas geringer als bei den Versionen mit 12 Anschlüssen. Daher sollte auf die Röhrchengröße geachtet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
100 Einweg-Liner (Artikel-Nr. 57059) im Lieferumfang enthalten.
  • Patentierte Nadelventile in jedem SPE-Port für eine präzise Flusskontrolle
  • Das Glasbassin wird bei Kontakt mit Lösungsmittel nicht angelöst, getrübt oder entfärbt
  • Die auf Füßen freistehende Abdeckung kann einfach abgenommen und auf die Arbeitsfläche gestellt werden
  • Ein Lösungsmittel-resistentes Vakuum-Belüftungsventil mit Manometer ermöglicht eine bessere Dichtung und Vakuumkontrolle. Das Ventil ist für 1/4" Vakuumschlauch geeignet.
  • In das Polypropylengestell für die Sammelgefäße können Autosampler- und kleine Szintillationsgefäße (22,75 mm AD empfohlen), 10 mm und 16 mm Teströhrchen und 1, 2, 5 und 10 mL Messkölbchen eingesetzt werden. Zusätzlich ist eine spezielle Platte für für das 24-Port-Modell erhältlich.
Rechtliche Hinweise
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andrea Molina et al.
Toxins, 11(6) (2019-06-05)
Mycotoxins are secondary metabolites, produced by fungi of genera Aspergillus, Penicillium and Fusarium (among others), which produce adverse health effects on humans and animals (carcinogenic, teratogenic and immunosuppressive). In addition, mycotoxins negatively affect the productive parameters of livestock (e.g., weight