55080-U
Fritten für Upchurch biokompatible Vorsäulenfilter
pore size 0.5 μm, pkg of 10 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
PEEK
Verpackung
pkg of 10 ea
Porengröße
0.5 μm
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)