Merck
55079
Upchurch biokompatibler Vorsäulenfilter
pore size 0.5 μm, pkg of 1 ea
Synonym(e):
HOCHDRUCK-INLINE-FILTER, 0,5μm,
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Materialien
PEEK frit and body
stainless steel holder
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
A-431
Upchurch Scientific, Inc
Porengröße
0.5 μm
Allgemeine Beschreibung
In-line-Installation. Edelstahlkörper mit Endfittings aus inertem Polyetheretherketon (PEEK). Sie können zwischen einer 0,5μm oder einer 2,0μm Fitte in einem der Endfittings wählen.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)