54334-U
Supelclean™ LC-Florisil® SPE-Röhre
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Synonym(e):
Florisil, magnesium silicate, SPE cartridge tube, 6 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE frit
glass hardware
Qualitätsniveau
Produktlinie
Supelclean™
Zusammensetzung
bed wt., 1 g
Verpackung
pk of 30
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
6 mL
Matrix
magnesium silicate base material
Aktive Matrixgruppe
Florisil phase
Partikelgröße
100-200 mesh
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)