52655-U
Discovery® DSC-Si SPE-Röhrchen
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Synonym(e):
Silica SPE cartidge tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Qualitätsniveau
Produktlinie
Discovery®
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 30
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Volumen
6 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
silica bonding
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
70 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Kompatibilität der Probenmatrix: Organische Lösungsmittel, Öle und Lipide
- Ungebundene Säure, mit Siliziumdioxidsorbens gewaschen, ist ideal für Normalphasen-SPE und andere modifizierte Flash-Verfahren
- Wird oft zum Trennen oder Entfernen von strukturell ähnlichen Molekülen durch aufeinanderfolgende Elutionen mit zunehmend polaren Lösungen eingesetzt
- Das Normalphasen-Sorbens mit der höchsten Polarität
- Ausgezeichnete Kapazität zum Aufreinigen von Lösungen in phasenkombinatorischen chemischen Reaktionen, wenn die Zielmoleküle aus den Reaktionsnebenprodukten und überschüssigen Reagenzien entfernt werden
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?