Merck
51166-U
EXP® Pre-Column Filter Cartridges
0.2μm, pkg of 5 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Verpackung
pkg of 5 ea
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
EXP is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)