Wichtige Dokumente
50483-U
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Core-shell (SPP) Fused Core Phenyl HPLC column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L11
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
90 m2/g
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
phenylhexyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
90 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-9
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)