Merck
66884-U
Supelco
Empore SPE-Scheiben
polystyrene-divinylbenzene (SDB-XC), diam. 47 mm, pk of 20
Synonym(e):
polymeric reverse phase, SPE disk, 47 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
13111000
NACRES:
NB.21
Produktbezeichnung
Empore SPE-Scheiben, matrix active group polystyrene-divinylbenzene (SDB-XC), diam. 47 mm, pk of 20
Agentur
NIOSH 5603
Qualitätsniveau
Produktlinie
Empore
Verpackung
pk of 20
Hersteller/Markenname
CDS Analytical 98-0604-0223-1
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Durchmesser
47 mm
Membrandicke
0.5 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Aktive Matrixgruppe
polystyrene-divinylbenzene (SDB-XC)
Partikelgröße
12 μm (spherical)
12 μm
Porengröße
80 Å pore size
Allgemeine Beschreibung
Die Empore-Membran-SPE-Technologie besteht aus SPE-Partikeln, die eng in ein Netzwerk aus inerten PTFE-Fibrillen eingebettet sind (90 % SPE-Partikel: 10 % PTFE, nach Gewicht). Der SPE-Membran-Herstellungsprozess führt zu einem hochdichten und gleichmäßigen Extraktionsmedium, das deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen SPE-Produkten mit Sorbensbett/gepacktem Bett bietet. Die Empore-SPE-Technologie bietet ein dichteres, gleichmäßigeres Extraktionsbett als herkömmliche Packbettprodukte, was zu niedrigeren Bettgewichten, kürzeren Diffusionswegen zwischen Analyt und Pore und effizienteren Extraktionen führt.
Die Empore-Linie der SPE-Scheiben bietet das umfassendste Sortiment an SPE-Scheiben für die Extraktion großvolumiger wässriger Proben. Die Produktpalette reicht von der bewährten C18-Phase bis zu speziellen Phasenchemien wie Kohlenstoff und der hochpolaren Öl-und-Fett-Scheibe. Die Scheiben sind ideal für die Umweltanalytik, bei der Probevolumen von 1 Liter keine Seltenheit sind, und bieten eine effiziente Alternative zu LLE.
Geld und Zeit sparen:
  • Reduzierte SPE-Bettmasse = reduziertes SPE-Solvens- und Elutionsvolumen
  • Minimierung der SPE-Eluatverdampfungszeit
  • Ermöglicht eventuell die direkte Injektion des SPE-Eluats
  • Dichtes und gleichmäßiges Extraktionsmedium = kein SPE-Channeling und -Voiding
  • Die effiziente Massentransferkinetik ermöglicht schnellere Durchflussraten
  • Eliminierung von SPE-Feinstoffen für eine längere Lebensdauer von Säulen und Geräten
Anwendung
Developed for the extraction of moderately polar to non-polar analytes from aqueous samples and soil extracts. Amenable for the following methods:
  • EPA method 515.2 - Chlorinated Acids
  • EPA method 526.1 - Selected Semi-volatile organics
  • EPA Method 527 - Selected Pesticides & Flame Retardents
  • EPA Method 553
  • 8041 - Phenols
  • 8081 - Organochlorine Pesticide Leachate
  • 8270 - Semi-volatile Organic Compounds - TCLP Leachate
  • 8321 - Phenoxyacid Herbicides - TCLP Leachate
  • 8330 - Nitroaromatics and Nitroamines
  • NIOSH 5602 - Alachlor in air
Rechtliche Hinweise
Empore is a trademark of CDS Analytical
Haftungsausschluss
CDS Analytical LLC hat kürzlich von 3M Purification Inc. die Rechte an den Empore-Produkten erworben. In der Übergangsphase können Sie Produkte mit dem Branding von jeweils einem dieser beiden Hersteller auf der Verpackung erhalten.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)