Wichtige Dokumente
503908
Aalborg digitales Massendurchflussmeter
flow rate 0-100 mL/min
Synonym(e):
DIGITALES MASSEN-FLOWMETER, 1/4″, 0-100 ML/MIN
Beschreibung
Calibrated with Helium
Hersteller/Markenname
GFM171-04
Parameter
0-100 mL/min flow rate
Allgemeine Beschreibung
Diese wirtschaftlichen Massen-Flowmeter bestimmen Massenflussraten von GC-Gasen (H2, He, N2, CO2, Luft und Argon/Methan-Gemische) bei Eingangsdrücke bis zu 500 psig. Das Gerät hat ein kippbares (über 90°) Display, das in die Oberseite des Messumformers eingebaut ist. Das Ablesemodul kann, als Fernleseeinheit, leicht abgebaut werden.
Als Stromquelle für diese Geräte dienen wieder aufladbare Batterien oder ein Netzanschluß mit 110VAC oder 220 VAC - wählen Sie aus der Tabelle die für Sie passende Option. Supelco bietet Batterie-Kits, Kat. Nr. 503266 oder 503274) Netzteile (Kat. Nr. 503282 und 503290). Für jedes Flussmessgerät ist eines davon erforderlich.
Messprinzip - Der Strom des gemessenen Gases wird proportional gesplittet Dabei wird ein kleiner Teil des Flusses durch eine gerade Messkapillare geleitet. Das restliche Gas wird durch ein geeignetes Laminarflussrohr geführt. An zwei Stellen des Messrohrs wird ein Wärmestrom über exakt gleichmäßige Wicklungen geführt. Wenn Trägergas fließt, wird Wärme von den oberen Windungen zu den unteren geleitet. Der resultierende Temperaturunterschied ist proportional zur Änderung des Widerstandes der Windungen. Mit Wheatstoneschen Messbrücken wird die Temperatur jeder Windung überwacht. Der geschlossene Regelkreis detektiert und misst den Temperaturgradienten und stellt das Temperaturgleichgewicht der Wicklung wieder her. Der Strom, der benötigt wird, um das dynamische Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, ist eine Funktion der Wärmemenge, die durch das Gas mitgeführt wird. Es wird ein Output-Signal von 0-5V Gleichstrom oder 4-20mA erzeugt, welches der Molmassen-Flussrate des gemessenen Gases äquivalent ist. Die Flussraten werden durch die Temperatur- und Druckschwankungen innerhalb der angegebenen Grenzen nicht beeinflusst.
- ±1.5% Richtigkeit, gesamter Anzeigebereich, für eine Bereich von 0-50 mL/min
- 0-10 L/min
- Aluminum Gehäuse für nicht korrodierende Gase
- kippbare Anzeige
- wird betrieben mit Wechselstrom oder wiederaufladbaren Batterien
- EN 55011 Klasse I, Klasse B
- EN50082-1
Als Stromquelle für diese Geräte dienen wieder aufladbare Batterien oder ein Netzanschluß mit 110VAC oder 220 VAC - wählen Sie aus der Tabelle die für Sie passende Option. Supelco bietet Batterie-Kits, Kat. Nr. 503266 oder 503274) Netzteile (Kat. Nr. 503282 und 503290). Für jedes Flussmessgerät ist eines davon erforderlich.
Messprinzip - Der Strom des gemessenen Gases wird proportional gesplittet Dabei wird ein kleiner Teil des Flusses durch eine gerade Messkapillare geleitet. Das restliche Gas wird durch ein geeignetes Laminarflussrohr geführt. An zwei Stellen des Messrohrs wird ein Wärmestrom über exakt gleichmäßige Wicklungen geführt. Wenn Trägergas fließt, wird Wärme von den oberen Windungen zu den unteren geleitet. Der resultierende Temperaturunterschied ist proportional zur Änderung des Widerstandes der Windungen. Mit Wheatstoneschen Messbrücken wird die Temperatur jeder Windung überwacht. Der geschlossene Regelkreis detektiert und misst den Temperaturgradienten und stellt das Temperaturgleichgewicht der Wicklung wieder her. Der Strom, der benötigt wird, um das dynamische Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, ist eine Funktion der Wärmemenge, die durch das Gas mitgeführt wird. Es wird ein Output-Signal von 0-5V Gleichstrom oder 4-20mA erzeugt, welches der Molmassen-Flussrate des gemessenen Gases äquivalent ist. Die Flussraten werden durch die Temperatur- und Druckschwankungen innerhalb der angegebenen Grenzen nicht beeinflusst.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)