Merck
50204-U
Partisil C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Synonym(e):
Partisil HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Partisil-HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Agentur
suitable for USP L1
Qualitätsniveau
Produktlinie
Partisil
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Partisil
Kennzeichnungsgrad
10.5% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
octadecyl
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
85 Å
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Partisil 5 ODS3 HPLC Column is packed with Partisil ODS-3 reverse phase media. A C-18 polymeric phase with a 10.5% carbon load. End-capped for deactivation of silanols to minimize the need for ion suppression or ion pairing agents. Used for separation of pharmaceutical, natural products, food, biological and environmental pollutants.
Anwendung
Partisil 5 ODS3 HPLC column may be used for simultaneous multi-element speciation of coal process streams, shale oil, solvent refined coal, and crude oil using high-performance liquid chromatograph (HPLC) with inductively coupled plasma atomic emission spectroscopic (ICP-AES) detection.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Elemental speciation via high-performance liquid chromatography combined with inductively coupled plasma atomic emission spectroscopic detection: application of a direct injection nebulizer.
LaFreniere EK, et al.
Analytical Chemistry, 59(6), 879-887 (1987)