Merck
50152-U
Nucleosil® C18 HPLC-Säule
pore size 100 Å, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonym(e):
Octadecyl Silica Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agentur
suitable for USP L1
Qualitätsniveau
Produktlinie
Nucleosil®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Nucleosil®
Kennzeichnungsgrad
15% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
octadecyl
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
100 Å
Trenntechnik
reversed phase
Anwendung
  • A combined qualitative and quantitative method development and validation of vancomycin hydrochloride injection formulation by HPLC and UV involving quality by design.: This research outlines the development of a high-performance liquid chromatography (HPLC) method for analyzing vancomycin hydrochloride, showcasing the application of Nucleosil® C18 columns in pharmaceutical quality control (Sasikala et al., 2023).
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1