Merck
48625
Supelco
Vinylchlorid -Lösung
200 μg/mL in methanol, analytical standard
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 17943
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
200 μg/mL in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
InChIKey
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieser Stoff steht auf der Positivliste der EU-Verordnung 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Alle verfügbaren Referenzmaterialien für die in 10/2011 aufgeführten Substanzen finden Sie hier
Vinylchlorid ist ein farbloses Gas, das als Monomer zur industriellen Produktion von Polyvinylchlorid-Homopolymer und -Copolymer dient. Es kann auch zur Herstellung von Vinylstearat, Vinylidenchlorid, Tri- und Tetrachlorethylen eingesetzt werden. Es kann durch die Reaktion von Salzsäure mit aus Calciumcarbid stammendem Acetylen gewonnen werden.
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst Intratec Solutions.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Intratec Solutions
Vinyl Chloride Production from Ethylene Dichloride - Cost Analysis - VCM E11A (2016)
Kelly Hamonts et al.
Water research, 46(6), 1873-1888 (2012-01-28)
Chlorinated aliphatic hydrocarbons (CAHs) often discharge into rivers as contaminated groundwater baseflow. Biotransformation, sorption and dilution of CAHs in the impacted river sediments have been reported to reduce discharge, but the effect of temporal variations in environmental conditions on the
A Luminescent 3d-4f-4d MOF Nanoprobe as a Diagnosis Platform for Human Occupational Exposure to Vinyl Chloride Carcinogen
Hao J-N, et al.
Inorganic Chemistry (2017)
Jun Yan et al.
Applied and environmental microbiology, 78(18), 6630-6636 (2012-07-10)
Dehalococcoides mccartyi strains conserve energy from reductive dechlorination reactions catalyzed by corrinoid-dependent reductive dehalogenase enzyme systems. Dehalococcoides lacks the ability for de novo corrinoid synthesis, and pure cultures require the addition of cyanocobalamin (vitamin B(12)) for growth. In contrast, Geobacter
S H Esmaeili Faraj et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 47(14), 2263-2269 (2012-09-01)
A biofiltration process was used for degradation of vinyl chloride as a hazardous material in the air stream. Three biotrickling filters in series-parallel allowing uniform feed and moisture distribution all over the bed were used. Granular activated carbon mixed with