Merck
D62004
Sigma-Aldrich
cis-1,2-Dichlorethylen
97%
Synonym(e):
cis-1,2-DCE, cis-Acetylendichlorid
About This Item
Lineare Formel:
ClCH=CHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.94
Beilstein:
1071208
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
60 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Dichte
1.284 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl\C=C/Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1-
InChIKey
KFUSEUYYWQURPO-UPHRSURJSA-N
Anwendung
cis-1,2-Dichlorethylen (cis-1,2-DCE) wird im Allgemeinen bei der Herstellung von verschiedenen Endiinen für die Bergman-Zyklisierung verwendet. Anwendungsbereiche umfassen die Synthese von:
  • 2-(6-substitutiertend 3(Z)-hexen-1,5-diynyl)Anilinen für die Herstellung entsprechender substituierter Carbazole;
  • (Z)-1-Aryl-3-henen-1,5-diynen zur Gewinnung der entsprechenden arylsubstituierten Benzotriazole.
Es wird als Linker für die Synthetisierung eines auf Bordipyrromethen (BODIPY) basierten Photosensibilisators für die photodynamische Therapie (PDT) verwendet. cis-1,2-DCE eignet sich auch als Vorläufer zur Synthetisierung von Zwischenprodukten von Sporolid B.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Total synthesis of sporolide B.
Nicolaou, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 48(19), 3449-3453 (2009)
Toward singlet oxygen delivery at a measured rate: a self-reporting photosensitizer.
Erbas-Cakmak S and Akkaya EU
Organic Letters, 16(11), 2946-2949 (2014)
Sara Kleindienst et al.
Systematic and applied microbiology, 40(3), 150-159 (2017-03-16)
Taxonomic assignments of anaerobic dichloromethane (DCM)-degrading bacteria remain poorly constrained but are important for understanding the microbial diversity of organisms contributing to DCM turnover in environmental systems. We describe the taxonomic classification of a novel DCM degrader in consortium RM
Reaction of (Z)-1-Aryl-3-hexen-1, 5-diynes with Sodium Azide: Synthesis of 1-Aryl-1 H-benzotriazoles.
Chen Z-Y and Wu M-J
Organic Letters, 7(3), 475-477 (2005)
Oxa-enediynes: Probing the electronic and stereoelectronic contributions to the Bergman cycloaromatization.
Jones GB, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 67(16), 5727-5732 (2002)