47264
Kit mit organischen Säuren
(individually packaged), analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 kit
Konzentration
(individually packaged)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
-10 to -25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Nur Kit-Komponenten
- Acetic acid 500 mg
- Adipic acid 500 mg
- L-Ascorbic acid 500 mg
- Benzoic acid 500 mg
- Butyric acid 500 mg
- Citric acid 500 mg
- Isobutyric acid 500 mg
- Formic acid 500 mg
- Fumaric acid 500 mg
- L-(+)-Lactic acid 100 mg
- DL-Isocitric acid trisodium salt hydrate 100 mg
- Maleic acid 500 mg
- Malonic acid 500 mg
- D-(+)-Malic acid 100 mg
- Oxalic acid 500 mg
- Phytic acid 500 mg
- Propionic acid 500 mg
- (-)Quinic acid 500 mg
- Succinic acid 500 mg
- Shikimic acid 100 mg
- D-(−)-Tartaric acid 500 mg
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Lungs, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
104.0 °F
Flammpunkt (°C)
40 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?