47056
WSFA-2
0.1 wt. % each component in deionized water, qualitative standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
qualitative standard
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 × 5 mL
Konzentration
0.1 wt. % each component in deionized water
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Analyt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)