Wichtige Dokumente
43329
2-(4-tert-Butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)-acetamid
reference material
Synonym(e):
Oxymetazoline impurity C (PhEur), 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]-acetamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reference material
API-Familie
oxymetazoline
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C14H21NO2/c1-8-6-11(14(3,4)5)13(17)9(2)10(8)7-12(15)16/h6,17H,7H2,1-5H3,(H2,15,16)
InChIKey
SZXVVIYVCJXDSD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)