Merck
30291-U
Supelco
Tedlar® PLV Gas Sampling Bag
3L w/ Thermogreen® LB-2 Septa
Synonym(e):
Tedlar® Gasprobenahmebeutel
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
product name
3 l Tedlar® PLV Gasentnahmebeutel mit Thermogreen® LB-2 Septen,
Materialien
Tedlar® PVDF film
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
Beschreibung
Push/Pull Lock Valve (PLV)
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
Verpackung
pkg of 10 bags
Methode(n)
whole air sampling: suitable
Maximales Volumen × B × L
3 L × 10 in. × 10 in.
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Allgemeine Beschreibung
Tedlar wird für mehrere U.S. EPA-Methoden zur Probenahme von flüchtigen organischen Verbindungen und Schwefelverbindungen empfohlen. Unser Tedlar besteht aus einer hochwertigen 2-mil-Tedlar-Folie für hervorragende Reaktionsträgheit, Dichtheit, Probenintegrität und gute Rückgewinnungsdaten. Unser Verriegelungsventil (PLV) und Nahtversiegelungsprozess sorgen dafür, dass diese Beutel selbst unter den herausforderndsten Probenahme- und Versandbedingungen strapazierfähig und nahezu dicht sind.
Anwendung
  • Preservation of exhaled breath samples for analysis by off-line SESI-HRMS: Demonstration der Nützlichkeit der 3-Liter-PLV-Gasprobennahmebeutel Tedlar® bei der Aufbewahrung von Atemproben für die sekundäre Elektrospray-Ionisations-Massenspektrometrie mit hoher Auflösung zur Verbesserung der diagnostischen Möglichkeiten in der medizinischen Forschung (Sola-Martínez et al., 2023).
  • Quantitative GC-TCD Measurements of Major Flatus Components: Verwendet 3-Liter-PLV-Gasprobennahmebeutel Tedlar® für die Gaschromatographie mit einem Wärmeleitfähigkeitsdetektor, um die Auswirkungen der Ernährung auf die Zusammensetzung des Flatus zu untersuchen, was zu einem besseren Verständnis der Verdauungsprozesse beiträgt (Freire et al., 2022).
  • Quantification of volatile organic compounds by secondary electrospray ionization-high resolution mass spectrometry: Hebt die Rolle der 3-Liter-PLV-Gasprobennahmebeutel Tedlar® bei der Erfassung und Quantifizierung von flüchtigen organischen Verbindungen hervor, die für die Umwelt- und chemische Analyse entscheidend sind (Liu et al., 2021).
  • Application of a Microfluidic Gas-to-Liquid Interface for Extraction of Target Amphetamines and Precursors from Air Samples: Erläutert die Verwendung der 3-Liter-PLV-Gasprobennahmebeutel Tedlar® in Mikrofluidsystemen für die präzise Luftprobenahme und -extraktion und unterstützt so forensische und Umweltstudien (Collins et al., 2020).
  • Determination of linear and cyclic volatile methyl siloxanes in biogas and biomethane by solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry: Erläutert die Wirksamkeit der 3-Liter-PLV-Gasprobennahmebeutel Tedlar® bei der Probenahme für die Analyse komplexer Gasgemische, wichtig für die Umweltüberwachung und Biogas-Qualitätskontrolle (Ghidotti et al., 2019).
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)