27509
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE liner
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
23 mm × 85 mm
Volumen
22 mL
Fitting
thread for 20-400
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Geschlossener Deckel aus schwarzem Phenolharz (Zellstoff/Aluminiumfolie) mit weißer PTFE-Dichtung.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)