27004
Probenfläschchen mit Schraubverschluss, mit grüner Thermoset-Kappe, PTFE-beschichtet, vorgefertigt, 100er Packung
volume 22 mL, amber glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, thread for 20-400
Synonym(e):
100/PK 22ML BRAUNGLAS, SCHRAUBGEWINDE, GESCHLOSSENER DECKEL MIT PTFE-LINER
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Leistungsmerkmale
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
23 mm × 85 mm
Volumen
22 mL
Fitting
thread for 20-400
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)