27162
Fläschchen, Schraubgewinde, Klarglas (nur Fläschchen)
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, pkg of 100 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
21 mm × 70 mm × 12 mm
Volumen
15 mL
Fitting
thread for 18-400
Anwendung
It has been used in vapour trap for determining atmospheric water vapour for isotopic analysis. It has also been used in solid phase microextraction (SPME) combined with gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) method during the determination of oxidation of freeze-dried chicken myofibrils spiked with methyl linoleate.
Anwendung
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A rapid method for the sampling of atmospheric water vapour for isotopic analysis.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 24.1, 103-108 (2010)
Solid phase microextraction- gas chromatography for quantifying headspace hexanal above freeze-dried chicken myofibrils.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51.15, 4185-4190 (2003)
Chromatograms
GC Analysis of Phthalate Esters in Corn Oil (Spiked) on SLB®-5ms after SPME with a 100 μm PDMS Fiber
suitable for GC, application for SPMEUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..