Wichtige Dokumente
25439
PTA-5 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
Synonym(e):
PTA-5, 30M 0,53MM 3.0μM
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Parameter
-60-260 °C temperature (isothermal)
-60-280 °C temperature (programmed)
Beta-Wert
44
df
3.00 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.53 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; base-modified poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Säulenart
capillary non-polar
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- -60 °C bis 320 °C
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?