Wichtige Dokumente
25388
SPB®-1 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 1.50 μm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
eCl@ss:
32119290
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Agentur
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parameter
-60-300 °C temperature (isothermal)
-60-320 °C temperature (programmed)
Beta-Wert
88
df
1.50 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
60 m × 0.53 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
Säulenart
capillary non-polar
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Diese Säule wird häufig für traditionelle Anwendungen für allgemeine Zwecke, bei denen eine unpolare Säule erforderlich ist, eingesetzt. Analyten werden primär gemäß ihres Siedepunkts getrennt.
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G1, G2 und G9.
Phase:
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G1, G2 und G9.
Phase:
- Gebunden
- Poly(dimethylsiloxan)
- ≤0,32 mm Innendurchmesser, <2 μm: -60 °C bis 320 °C (isotherm oder programmiert)
- ≤0,32 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: -60 °C bis 300 °C (isotherm oder programmiert)
- ≥0,53 mm Innendurchmesser, <2 μm: -60 °C bis 300 °C (isotherm) oder 320 °C (programmiert)
- ≥0,53 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: -60 °C bis 260 °C (isotherm) oder 280 °C (programmiert)
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
338.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
170.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Speciation of nitrogen compounds in gasoline and diesel range process streams by capillary column gas chromatography with chemiluminescence detection.
Chawla B.
Journal of Chromatography A, 35 (3), 97-104 (1997)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)