Wichtige Dokumente
25326
Nukol Kapillar-GC-Säule
size × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Agentur
meets requirements for USP G25 and G35
Parameter
60-200 °C temperature (isothermal)
60-220 °C temperature (programmed)
Beta-Wert
265
df
0.50 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Größe × ID
15 m × 0.53 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol) phase
Anwendung(en)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
Säulenart
capillary polar
Allgemeine Beschreibung
- 60 °C bis 200/220 °C
McReynolds-Zahlen: x′ y′ z′ u′ s′ = 314 569 372 578 504
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?