Wichtige Dokumente
24205-U
VOCOL® Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.50 μm
Synonym(e):
FS CAP VOCOL® 30M .25MM 1.5UM
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Agentur
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
NIOSH 1003
suitable for EPA 601
Parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
42
df
1.50 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.25 mm
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
Säulenart
capillary intermediate polar
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
USP-Code: Keiner
Phase:
- Gebunden
- Proprietär
- ≤0,32 mm Innendurchmesser, <2 μm: Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
- ≤0,32 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: Umgebungstemperatur bis 230 °C (isothermal oder programmiert)
- ≥0,53 mm Innendurchmesser, <2 μm: Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
- ≥0,53 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: Umgebungstemperatur bis 230 °C (isothermal oder programmiert)
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..