Wichtige Dokumente
24081
SUPELCOWAX 10 GC-Kapillarsäule
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Agentur
OSHA 52,80
meets requirements for USP G16
Parameter
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
250
df
0.25 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
60 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(ethylene glycol) phase
Anwendung(en)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Säulenart
capillary polar
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G16.
Phase:
- Gebunden
- Poly(ethylenglycol)
- ≤0,32 mm Innendurchmesser: 35 °C bis 280 °C (isothermal oder programmiert)
- ≥0,53 mm Innendurchmesser, <2 μm: 35 °C bis 280 °C (isothermal oder programmiert)
- ≥0,53 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: 35 °C bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?