Merck
24001
Supelco
SE-54
L × I.D. 30 m × 0.25 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
eCl@ss:
32119290
Materialien
fused silica
Beta-Wert
250
df
0.25
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
(94% methyl/5%phenyl)silicone phase
polymer phase, (94% methyl/5%phenyl)silicone
Allgemeine Beschreibung
Die Säule SE-54 ist eine klassische ungebundene Phase basierend auf einem Poly(94% methyl/5% phenyl)-silikon. Die Phase beinhaltet ebenfalls 1% Vinyl. Diese Säule ist weit verbreitet für Polyaromaten und underivatisierte Phenole.
Diese Säule erfüllt die Anforderungen der USP G36.
Anwendung
SE-4 and OV-1 stationary phases may be used in a quantitative structure-property relationship technique, for the simultaneous prediction of Kovats retention indices for some esters, alcohols, aldehyde and ketones, using an artificial neural network (ANN). SE-54 stationary phase may also be used in capillary gas chromatography and combined gas chromatography-mass spectrometry to study the volatile components of a coal tar pitch.
Chemische/physikalische Beständigkeit
Temp.-Grenzen: bis 320 °C
McReynolds Zahlen: x′ y′ z′ u′ s′ = 19 74 64 93 62
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M H Fatemi
Journal of chromatography. A, 955(2), 273-280 (2002-06-22)
In this study, a quantitative structure-property relationship technique has been used for the simultaneous prediction of Kovats retention indices for some esters, alcohols, aldehyde and ketones on OV-1 and SE-54 stationary phases, using an artificial neural network (ANN). The best-selected
Polynuclear aromatic hydrocarbon retention indices on SE-54 stationary phase of the volatile components of a coal tar pitch: Relationships between chromatographic retention and thermal reactivity.
Guillen MD
Journal of Chromatography A, 591 (1), 287-295 (1992)