Merck
22550-U
Supelco
Modulares Rotameter
Synonym(e):
HOCHFLUSS-FLUSSMESSER-KIT
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Parameter
38-1250 mL/min flow rate
Allgemeine Beschreibung
Rotameters are suitable for low flow measurement. They can only be used on clean fluids. It has a tapered metering tube which is mounted vertically with small end at the bottom and a float which is free to move within the tube. The fluid to be measured enters at the bottom of the tube, passes upwards around the float and out at the top. The increase and decrease of flow causes the float to rise higher or drop to low respectively. The flow rate is hence determined by direct observation of the position of the float in the metering tube.
Modulares Rotameter-Kit, Niederfluß
Modul 1:
Glasschwimmer (6-60 mL/min)
Edelstahlschwimmer (15-150 mL/min)
Modul 2:
Saphirschwimmer (11-110 mL/min)
Carboloy-Schwimmer (30-300 mL/min)
Modulares Rotameter-Kit, Hochfluß
Modul 1:
Glasschwimmer (38-380 mL/min)
Edelstahlschwimmer (84-840 mL/min)
Modul 2:
Saphirschwimmer (54-540 mL/min)
Carboloy-Schwimmer (125-1250 mL/min)
Für schnellen Schwimmerwechsel. Der modulare Aufbau macht einen schnellen Wechsel der Schwimmer zur Messung unterschiedlicher Flußraten möglich. Der Schwimmer wird dabei nicht berührt - es wird einfach das gesamte Rohr/Schwimmer-Modul ausgetauscht. Jedes Kit enthält zwei Module mit je zwei Schwimmern.
Die Ablesegenauigkeit ist ±2%. Umrechnungstabellen für Luft, Ar, CO2, He, H2, N2 und O2 sind beigefügt. Bestellen Sie den Tripoid-Ständer (Kat.Nr. 22548) und Swagelok-Verbindungsstücke bitte separat.
Anwendung
Calibrated Supelco Rotameter is suitable in mixing medical grade breathable gas with either oxygen or nitrogen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bela G. Liptak
Flow Measurement (1993)
Laura K Smoyer et al.
Genetical research, 82(3), 163-170 (2004-05-12)
The Triplo-lethal locus (Tpl) of Drosophila is both triplo-lethal and haploinsufficient, but the function of the locus is unknown. We have examined Tpl-aneuploid embryos and find that, in both trisomics and monosomics, the midgut shows extensive cell death and the