Wichtige Dokumente
22035-U
Swagelok® Stopfen
Swagelok® 400-P, stainless steel, 1/4 in. Swagelok
Synonym(e):
Swagelok® 400P,SS BLINDSTOPFEN 1/4” PK2
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Swagelok® 400-P
Fitting
1/4 in. Swagelok
Verwandte Kategorien
Anwendung
Swagelok® plugs maybe used for closing the collection tubes, in combined capillary gas chromatography and mass spectrometry used for the identification of ocimene in alfalfa flower aroma.
Rechtliche Hinweise
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Identification of ocimene in alfalfa flower aroma by combined GC-mass spectrometry.
Crop Science, 11 (1), 61-63 (1971)