Wichtige Dokumente
22030-U
Swagelok® Verbinder
Swagelok® 400-6, stainless steel, 1/4 in.
Synonym(e):
Swagelok® 400-6,EDELSTAHL VERBINDER 1/4″, 1 STUECK
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Swagelok® 400-6
Fitting
1/4 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic.
Nuts und Ferrules enthalten
Rechtliche Hinweise
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Nature, 217-218 (1986)