Wichtige Dokumente
20633
Thermogreen® LB-2 Septa, Stopfen
Shimadzu plug, pkg of 50 ea
Empfohlene Produkte
Größe
(plug type)
Verpackung
pkg of 50 ea
Durchm. × L
~6 mm × 9 mm
Kompatibilität
for use with Shimadzu all
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das Septum ist eine sehr wichtige Komponente eines Spritzeninjektionssystems. Sie werden gewöhnlich aus selbstdichtenden Elastomermaterialien wie z. B. Silikonkautschuk, Neopren oder Fluorelastomeren hergestellt. Die Probe kann bequem eingeführt werden, ohne dass Leckagen im System verursacht werden. Unsachgemäße Septa zerfallen unter den Hochtemperaturbedingungen von Kapillareinlässen und verursachen Basislinien-Störungen und Geisterpeaks in Chromatogrammen.
Zur Verwendung in Shimadzu-GCs, für die Stopfen-Septa benötigt werden.
Anwendung
Thermogreen® LB-2-Septa eignen sich für die folgenden Anwendungen:
- Minimierung der Extraktion von Analyten auf die Festphasen-Mikroextraktionsfaser (SPME) oder deren Verlust bei Entnahme vom Fläschchen während der Analyse durch GC-MS.
- Thermoresistente Septa werden in einem GC-Instrument verwendet, um Trägergasleckagen, nicht relevante Peaks und Verunreinigung durch Phthalat zu verhindern.
- Thermoresistente Septa werden zusammen mit einem Dicknadelschutz in GC-Instrumenten verwendet, um von Mikrospritzen verursachte irreversible Schäden zu vermeiden.
- Sie werden ferner in Zulauf-Probenahmeanschlüssen in Gaschromatographen verwendet.
Rechtliche Hinweise
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
International journal of clinical and experimental medicine, 8(11), 20631-20637 (2016-02-18)
Lycium ruthenicum Murr. is commonly used in traditional Tibetan medicine, and the fruits of Lycium ruthenicum Murr. contain an immunologically active pectin which improves immune function against chronic diseases. The present study was performed to evaluate the immunomodulatory effects of
Solid-phase microextraction (SPME) for rapid field sampling and analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 21, 534-543 (2002)
Journal of chromatography. A, 999(1-2), 145-153 (2003-07-30)
A simple and efficient liquid-phase microextraction (LPME) technique using a hollow-fibre membrane, in conjunction with gas chromatography-mass spectrometry has been developed for the extraction and analysis of six phthalate esters in water samples. Parameters such as extraction solvent, agitation of
Chemosphere, 54(7), 849-857 (2003-11-26)
The sonochemical degradation of aqueous solutions containing low concentrations of six phthalate esters at an ultrasonic frequency of 80 kHz has been investigated. Ultrasonic treatment was found capable of removing the four higher molecular mass phthalates (di-n-butyl phthalate, butylbenzyl phthalate
Effect of periods of non-use on biofilter performance.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 46, 539-546 (1996)