Merck
20305
Supelco
Molecular Sieve, 13Å
60-80 mesh, bottle of 50 g
About This Item
UNSPSC-Code:
23201100
eCl@ss:
32110204
product name
Molekularsieb-Adsorbens, matrix Molecular Sieve 13X, 60-80 mesh, bottle of 50 g
Form
solid
Qualitätsniveau
Verpackung
bottle of 50 g
Matrix
Molecular Sieve 13X
Partikelgröße
60-80 mesh
Porengröße
13 Å pore diameter
Dichte
~0.65 g/mL (free fall density)
Allgemeine Beschreibung
Molekularsiebe sind synthetisch hergestellte Zeolithe (natürlich vorkommende Aluminiumsilikat-Mineralien), die sich durch äußerst gleichmäßig dimensionierte Poren und interne Hohlräume auszeichnen. Diese kristallinen Materialien verfügen über dreidimensionale Strukturen auf Basis von Siliziumoxid (SiO4)- und Aluminiumoxid (AlO4)-Polyedern. Die Polyeder sind an ihren Ecken verbunden, um eine offene Struktur mit internen Hohlräumen zu bilden, in denen die Moleküle zurückgehalten werden. Diese Materialien sind so ausgeführt, dass die internen Hohlräume über spezifische, gleichmäßig dimensionierte Poren zugänglich sind.
Weitere Informationen über unsere Adsorbenzien finden Sie auf sigma-aldrich.com/adsorbents
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Removal of siloxanes in biogases.
Schweigkofler M and Niessner R.
Journal of Hazardous Materials, 183-196 (2001)
Columns for Gas Chromatography: Performance and Selection.
Barry EF and Grob RL.
Science, 28-28 (2007)