Merck
1.05704
Supelco
Molekularsieb 0,3 nm
beads ~ 2 mm / ~ 10 mesh
Synonym(e):
Molekularsieb 0,3 nm, Natrium-Aluminium-Silicat
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41123003
EG-Index-Nummer:
215-283-8
NACRES:
NB.51
Qualitätsniveau
Form
beads
Methode(n)
titration: suitable
Oberflächenbereich
800 m2/g
Partikelgröße
~10 mesh
~2 mm
Porengröße
0.3 nm
pH-Wert
8-11 ( in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Schüttdichte
700‑750 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Molekularsieb 0,3 nm ist ein poröser Feststoff, der in Exsikkatoren und Trockenrohren zum Trocknen von Gasen und absoluten Lösungsmitteln eingesetzt wird. Nach der Aufnahme von Wasser (ca. 7–10 g/100 g Molekularsieb) ändert es außerdem seine Farbe von braun zu gelblich.
Anwendung
Molekularsieb 0,3 nm kann wie folgt als Adsorbens verwendet werden:
  • Zur Entfernung von Spuren von Feuchtigkeit in Chemikalien.
  • Bei der Aufreinigung von Ethanol-Wasser-Gemischen zur Gewinnung von reinem Ethanol.
Es kann auch als Katalysator bei der Kondensation von Hydroxylaminhydrochlorid mit Aldehyden, Ketonen und 1,3-Diketonen zur Synthese von Aldoximen, Ketoximen bzw. 1,3-Dioximen dienen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einfache Anwendung
  • Chemisch inert
  • Nicht toxisch
  • Getrocknete Flüssigkeiten können dekantiert werden
  • Hohe Adsorptionskapazität
  • Selektive Adsorption
  • Umweltfreundlich
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable