Wichtige Dokumente
13823
EDELSTAHLSÄULE, 6FT 1/8" 60/80 MOLSIEB 5A, STANDARDWICKLUNG
phase none, matrix 60/80 Molecular Sieve 5A support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Parameter
0-400 °C temperature (isothermal or programmed)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × AD × ID
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
60/80 Molecular Sieve 5A support
Aktive Matrixgruppe
none phase
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
for use with General Configuration
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)