Wichtige Dokumente
11501-U
PTFE-bepackte GC-Säule (allgemeine Konfiguration)
phase none, matrix Chromosil 310 support, L × O.D. × I.D. 8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty; middle 6 ft packed
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
Qualitätsniveau
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × AD × ID
8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty; middle 6 ft packed
Matrix
Chromosil 310 support
Aktive Matrixgruppe
none phase
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
configured for general coil use
for analyte group used with sulfur compounds
for use with General Configuration
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)