Merck
13629-U
Supelco
MCI GEL® CHP20P Polymeric Adsorbent
700 mesh, bottle of 100g
About This Item
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
MCI GEL® CHP20P, bottle of 100 g
Form
solid
Qualitätsniveau
Verpackung
bottle of 100 g
Methode(n)
LPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
~500 m2/g
Matrix
styrene-divinylbenzene
Aktive Matrixgruppe
polymer
Partikelgröße
75-150 μm
Porengröße
~1.30 mL/g pore volume
400-600 Å mean pore size
Dichte
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
MCI GEL® CHP20P is a highly porous styrene-divinylbenzene polymer resin used as column packing material.
Anwendung
MCI GEL® CHP20P was used in testing solid phase enrichment of phosphomolybdenum blue.
Polyaromatisches Harz für biopharmazeutische Trennungen; aromatische Verbindungen; Peptide; Steroide; Entsalzung; Umkehrphasenapplikationen. Gut für Umkehrphasenapplikationen, auch mit nicht-wässrigen Lösungsmitteln.
Rechtliche Hinweise
MCI GEL is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Highly sensitive flow analysis determination of orthophosphate using solid phase enrichment of phosphomolybdenum blue without need for organic solvents in elution.
Heckemann, H-J.
Analytica Chimica Acta, 410, 177-184 (2000)
N Okamura et al.
Phytochemistry, 37(5), 1463-1466 (1994-11-01)
Three new flavonoid glucuronides, luteolin 3'-O-beta-D-glucuronide, luteolin 3'-O-(4"-O-acetyl)-beta-D-glucuronide, and luteolin 3'-O-(3"-O-acetyl)-beta-D-glucuronide, together with hesperidin, were isolated from 50% aqueous MeOH extract of the leaves of rosemary. The structures were established by chemical and spectroscopic methods. Their antioxidant activities were evaluated