Wichtige Dokumente
20324
Porapak™ poröses Polymeradsorbens
matrix Porapak N, 50-80 mesh, bottle of 75 cc
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Verpackung
bottle of 75 cc
Parameter
190 °C temp. limit
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Oberflächenbereich
~300 m2/g
Matrix
Porapak N
Partikelgröße
50-80 mesh
Dichte
~0.41 g/mL (free fall density)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen über unsere Adsorbenzien finden Sie auf sigma-aldrich.com/adsorbents
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)